Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pepsin, for biochemistry, powder
Codice prodotto. 12357123 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
20 g
100 g
500 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
20g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12357123 20 g 20g
10687411 100 g 100g
10249370 500 g 500g
10676984 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12357123 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 417070200
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Pepsin from porcine gastric mucosa, CAS # 9001-75-6, is a peptidase that is commonly used in enzymatic digestion of proteins. | CAS: 9001-75-6
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • Pepsin is an endopeptidase that digests proteins by hydrolyzing peptide bonds
  • It is the active form of pepsinogen, which is produced in the chief cells of the gastric mucosa
Applications
  • Pepsin is commonly used to produce F(ab’)2 fragments from antibodies
  • It has been used along with other enzymes to demonstrate the effects of fixation and enzymatic digestion in immunohistochemical assays, using paraffin-embedded tissue
  • It can be used in hydrolyzing dry cervical samples in mice
  • It has been used in the digestion of crude wheat gliadin
  • It has been used to stimulate in vitro gastric digestion of cooked cod, cocoa mass, and dietary fiber
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9001-75-6
Specifica
Quantità 20 g
Product Type Pepsin
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pepsin
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Pepsin A