Learn More
WTW™ Soluzione detergente, pepsina
Codice prodotto. 11795154
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
3 x 250 ml
Dimensione della confezione:
750mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11795154 3 x 250 ml 750mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11795154 Fornitore WTW™ N. del fornitore 109648
Power Your Renewable Energy Research
Usa il codice promozionale 28029
Visualizza tutte le promozioni
Ideal for removing protein precipitation from the diaphragm of electrodes with liquid electrolyte.
  • Can remove protein precipitation from the diaphragm of electrodes with liquid electrolyte
  • Solutions for operation, cleaning and storage of electrodes - simple refilling and safe storage warranted
  • Electrolytes are used as refill solutions for liquid filled electrodes as well as a storage solution for all types of pH electrodes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di soluzione di riempimento Soluzione detergente
Quantità 3 x 250 ml
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • PEP/pH
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Pepsin A