Learn More
Soluzione detergente per elettrodi con diaframma, pepsina-HCl
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11726378 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 ml
Dimensione della confezione:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11726378 250 ml 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11726378 Fornitore Reagecon N. del fornitore 90508
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Ideal for removing protein contamination from the permeable diaphragm of pH electrodes. Pepsin-HCl Electrode Cleaning Solution, Reagecon™ is a solution of at least 1% pepsin A in 0.1M hydrochloric acid. Electrode elements should be soaked for approximately one hour.
Pepsin A is an enzyme that breaks down proteins into smaller peptides (a protease). It is produced naturally in the human digestive system and is produced commercially for use in laboratories and in the food industry.
Specifica
Punti di ebollizione 100°C
Colore Incolore
Composizione Pepsin A in Hydrochloric Acid
Da utilizzare con (apparecchiatura) pH Electrode
Tipo di soluzione di riempimento Pepsina
Da utilizzare con (applicazione) Electrode cleaning, removal of protein contamination
Punto di fusione 0°C
Odore Inodore
Quantità 250 ml
Solubilità Miscibilità con l'acqua: Completamente miscibile
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • SOLUTION DE NETTOYAGE
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Pepsin A