Learn More
MP Biomedicals™ Pepsin
Codice prodotto. 15792252 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
20 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
20g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15792252 20 g 20g
11498220 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15792252 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 0210259820
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.25€
    53.55€ / 20g
    Risparmia 2.70€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Pepsin is a peptidase used to digest proteins and is commonly used in the preparation of Fab fragments from antibodies. Pepsin, from porcine gastric mucosa, has been used to hydrolyze dry cervical samples in mice
Pepsin is a peptidase and the major proteolytic enzyme produced in the stomach. It is used to digest proteins through the cleavage of interior peptide linkages. It is commonly used in the preparation of Fab fragments from antibodies. Pepsin from porcine gastric mucosa has been used to hydrolyze dry cervical samples in mice.
  • Pepsin hydrolyzes peptide bonds, not amide or ester linkages
  • Pepsin cleaves peptides with an aromatic acid on either side of the peptide bond
  • Sulfur-containing amino acids increase susceptibility to hydrolysis when they are close to the peptide bond
  • Pepsin preferentially cleaves at the carboxyl side of phenylalanine and leucine and at the carboxyl side of glutamic acid residues
  • Cleaves Phe-Val, Gln-His, Glu-Ala, Ala-Leu, Leu-Tyr, Tyr-Leu, Gly-Phe, Phe-Phe and Phe-Tyr bonds in the β chain of insulin
Specifica
Product Type Protease
CAS 9001-75-6
Da utilizzare con (applicazione) Used as a proteolytic enzyme, Used to break down the proteins into their components, i.e. peptides and aminoacids
Quantità 20 g
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • pepsin, 1:10,000
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: pepsin
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.