Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pepsin from Porcine Stomach
Codice prodotto. 15875178 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15875178 25 g 25g
15845328 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15875178 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J20010.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Derived from Porcine stomach
  • One unit causes an increase in absorbance at 280nm of 0.001/min. at 37°C at pH 2.0.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 9001-75-6
Forma Lyophilized powder
Quantità 25 g
Sinonimo EC 3.4.23.1,Pepsin A
Product Type Pepsin
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.