Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pepstatin A, 98%
Product Code. 15483039
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
25 mg
Product Type:
Pepstatin
Protease Inhibitor
Unit Size:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Product Type Unit Size
15483039 25 mg Protease Inhibitor 25mg
15473039 5 mg Pepstatin 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15483039 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J60237.MB
 Restricted Item
In stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Protease inhibitor that acts on pepsin, renin and cathepsin D | CAS: 26305-03-3 | C34H63N5O9, C34H63N5O9 | 685.90 g/mol
Pepstatin A, is used as an irreversible inhibitor of HIV-1, aspartic proteases. Inhibits lysosomal proteases and interferes with autolysosomal digestion when used in combination with E 64d. Pepstatin A also efficiently inhibits HIV-1 protease and Fcγ receptor induction by IFN-γ.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26305-03-3
Spezifikation
For Use With (Application) Protease inhibitor that acts on pepsin, renin and cathepsin D
Molecular Weight (g/mol) 685.90g/mol
Purity 98%
Molecular Formula C34H63N5O9
Content And Storage 2°C to 8°C
Form Powder
Quantity 25 mg
Product Type Protease Inhibitor
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.