Learn More
Pepstatin A, Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10786834
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
100 mg
250 mg
Imballaggio:
Amber Glass
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
250mg
25mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10786834 10 mg Amber Glass 10mg
10011413 5 mg Amber Glass 5mg
10264583 25 mg Amber Glass 25mg
10410464 100 mg Amber Glass 100mg
10051553 250 mg Amber Glass 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10786834 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP267110
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Pepstatin A is an inhibitor for pepsin, renin, cathepsin D, and other acid proteases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 26305-03-3
Formula molecolare C34H63N5O9
Molecular Weight (g/mol) 685.904
InChI Key FAXGPCHRFPCXOO-WQILDUGRSA-N
Sinonimo pepstatin a
PubChem CID 131801262
IUPAC Name (3R,4S)-3-hydroxy-4-[[(2R)-2-[[(3R,4S)-3-hydroxy-6-methyl-4-[[(2S)-3-methyl-2-[[(2S)-3-methyl-2-(3-methylbutanoylamino)butanoyl]amino]butanoyl]amino]heptanoyl]amino]propanoyl]amino]-6-methylheptanoic acid
SMILES CC(C)CC(C(CC(=O)O)O)NC(=O)C(C)NC(=O)CC(C(CC(C)C)NC(=O)C(C(C)C)NC(=O)C(C(C)C)NC(=O)CC(C)C)O
Specifica
Materiale o nome chimico Pepstatin A
Punto di fusione 235°C
Colore White
Intervallo di fusione 230° to 240°C
Spettro a infrarossi Conforms to reference
Imballaggio Amber Glass
Quantità 10 mg
Indice di Merck 15, 7260
Peso formulazione 685.9
Forma fisica Powder or Solid