missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Peptide YY Antibody (1011012) [FITC], Novus Biologicals™

Codice prodotto. 30764494 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30764494 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30764494 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore FAB94561F

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

Peptide YY Monoclonal antibody specifically detects Peptide YY in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Peptide YY
Applicazioni ELISA
Classificazione Monoclonal
Clone 1011012
Coniugato FITC
Formulazione PBS
Alias gene Peptide tyrosine tyrosine, peptide YY, PYY1, PYY-I
Specie ospite Mouse
Immunogeno Human Peptide YY synthetic peptide
Metodo di purificazione Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Signal Transduction
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 5697
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG2b
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.