Learn More
Fisherbrand™ Ion Selective Electrode
Codice prodotto. 11719718 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Membrana:
Solid
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Membrana Dimensione della confezione
11719718 Solid Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11719718
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    537.00€
    382.44€ / pezzi 1
    Risparmia 154.56€
    28% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ion selective perchlorate electrode with a reproducibility greater than 2%.
  • Ion selective perchlorate electrode
  • Reproducibility better than 2%
  • Interchangeable membrane
  • S7 compliant per-head connection
  • All pH / mV meters or ionometers
Specifica
Descrizione Ion Selective Electrode
Intervallo di pH 2.5 to 11
Membrana Solid