Learn More
Peracetic Acid Solution, 0%, Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. 15672820 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15672820 500 mL 500mL
15658350 5 mL 5mL
15662820 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15672820 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 269336500ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 79-21-0
Formula molecolare C2H4O3
Molecular Weight (g/mol) 76.051
Numero MDL MFCD00002128
InChI Key KFSLWBXXFJQRDL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo peracetic acid, peroxyacetic acid, estosteril, acetic peroxide, peroxoacetic acid, monoperacetic acid, osbon ac, acetyl hydroperoxide, proxitane 4002, desoxon 1
PubChem CID 6585
IUPAC Name ethaneperoxoic acid
SMILES CC(=O)OO
Specifica
Materiale o nome chimico Peracetic Acid Solution
Densità 1.13g/mL at 25°C
Formula lineare CH3CO3H
Quantità 500 mL
Beilstein 1098464
Peso formulazione 76.05g/mol
Pressione del vapore 20mmHg (25°C)
Percent Purity 0%