Learn More
Peracetic Acid Solution, Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. 15605520 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15605520 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15605520 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 433241500ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Peracetic acid solution
CAS 79-21-0
Formula molecolare C2H4O3
Formula lineare CH3CO3H
Numero MDL MFCD00002128
Quantità 500 mL
Beilstein 1098464
Sinonimo peracetic acid, peroxyacetic acid, estosteril, acetic peroxide, peroxoacetic acid, monoperacetic acid, osbon ac, acetyl hydroperoxide, proxitane 4002, desoxon 1
InChI Key KFSLWBXXFJQRDL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)OO
IUPAC Name ethaneperoxoic acid
Molecular Weight (g/mol) 76.051
PubChem CID 6585
Peso formulazione 76.05g/mol