Learn More
Peracetic Acid Solution, purum, Honeywell™
Codice prodotto. 15637060 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15637060 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
15627060 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15637060 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 77240500ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 79-21-0
Formula molecolare C2H4O3
Molecular Weight (g/mol) 76.051
Numero MDL MFCD00002128
InChI Key KFSLWBXXFJQRDL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo peracetic acid, peroxyacetic acid, estosteril, acetic peroxide, peroxoacetic acid, monoperacetic acid, osbon ac, acetyl hydroperoxide, proxitane 4002, desoxon 1
PubChem CID 6585
IUPAC Name ethaneperoxoic acid
SMILES CC(=O)OO
Specifica
Materiale o nome chimico Peracetic acid solution
Densità 1.15g/mL at 20°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CO3H
Quantità 500 mL
Beilstein 1098464
Peso formulazione 76.05g/mol
Grado purum p.a.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 39% in acetic acid