Learn More
Perazine Dihydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30009775
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30009775 100 mg 100mg
30007929 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30009775 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP285800100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5317-37-3
Formula molecolare C20 H25 N3 S . 2 Cl H
Molecular Weight (g/mol) 412.42
IUPAC Name 10-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyl]phenothiazine;dihydrochloride
SMILES Cl.Cl.CN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccccc24)CC1
Specifica
Materiale o nome chimico Perazine Dihydrochloride
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H25N3S.2ClH/c1-21-13-15-22(16-14-21)11-6-12-23-17-7-2-4-9-19(17)24-20-10-5-3-8-18(20)23;;/h2-5,7-10H,6,11-16H2,1H3;2*1H
Peso formulazione 411.1303
Percent Purity >95%