Learn More
Thermo Scientific™ N-etilmaleimide (NEM) Pierce™
Codice prodotto. 11891335 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11891335 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11891335 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 23030
Curiosity Goes Beyond
Usa il codice promozionale 27966
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Small, sulfhydryl-reactive (maleimide) compound to permanently block reduced cysteines of proteins or peptides to prevent disulfide bond formation.
Thermo Scientific™ Pierce N-Ethylmaleimide (NEM) is a small compound that forms stable, covalent thioether bonds with sulfhydryls (e.g., reduced cysteines), enabling them to be permanently blocked to prevent disulfide bond formation.
Highlights:
  • Forms covalent bonds with sulfhydryl groups at pH 6.5-7.5
  • Reaction can be monitored by measuring the decrease in absorbance at 300nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Reactivity Thiol
Content And Storage Upon receipt store at -20°C.
Label or Dye Unreactive Group
Tipo di etichetta Blocking Groups
Linea di prodotti Pierce
Reactive Moiety Maleimide
Spacer Medium (10 to 30 Å)
Forma Solid
Quantità 25 g
Solubilità Water
Product Type NEM
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Ethylmaleimide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: N-ethylmaleimide