Learn More
Perchlorate Standard: ClO4- @ 1000 μg/mL in H2O, VHG™
Descrizione
Perchlorate Standard: ClO4- @ 1000 μg/mL in H2O
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Perchlorate |
| CAS | 14797-73-0 |
| Metodi | Ion Chromatography/Wet Chemistry |
| Nomi componenti o analita | Perchlorate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | (Cl O4)- |
| Sinonimo | ClO4− |
| IUPAC Name | Perchlorate |
| Solvent or Matrix | Water |
| Molecular Weight (g/mol) | 99.45 |
| Vedi altri risultati |