Learn More
Perchloric Acid, 0.1M, EP Grade, Reagecon™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11444799 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Tamper evident
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11444799 1 L Tamper evident 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11444799 Fornitore Reagecon N. del fornitore 3003900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.87€
    53.08€ / 1L
    Risparmia 6.79€
    11% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Manufactured according to European Pharmacopoeia Chapter 4 (4.2.2) and prepared in an ISO 9001 facility. Perchloric Acid, 0.1M, EP Grade, Reagecon™ is a ready-to-use volumetric solution with 8.5mL/L HClO4 in acetic acid. It is a superacid used as a laboratory reagent.
Perchloric acid is a strong mineral acid that is useful in preparing perchloric salts. It functions as a powerful oxidizer when hot. This solution is prepared by mixing 8.5mL perchloric acid and about 900mL glacial acetic acid, adding 30mL acetic anhydride and then diluting to 1L with glacial acetic acid. This yields a 0.1M solution with about 10.046g/L HClO4.
  • Manufactured in an ISO 9001-compliant facility according to Eu. Ph. Chapter 4 (4.2.2) guidelines
  • Provided with a certificate of analysis and a label that shows the lot and expiration date
  • Ready to use product eliminates the time and labor of preparing precise volumetric solutions
Specifica
Materiale o nome chimico Perchloric acid
CAS 7601-90-3, 64-19-7
Colore Colorless
Concentrazione 0.1M
Odore Odorless
Imballaggio Tamper evident
Certificato di analisi Yes
Formula molecolare ClHO4
Solvente o matrice Glacial acetic acid
Numero MDL MFCD00011325
Quantità 1 L
Forma fisica Liquid
Sinonimo unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
InChI Key VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
IUPAC Name acido perclorico
Molecular Weight (g/mol) 100.45
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
Peso formulazione 100.46g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 8.5mL Perchloric acid per L = 10.046g
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 0,1M perchloric acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.