Learn More
Perchloric Acid, 0.7, ULTREX™ II Ultrapure Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15528314 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Imballaggio:
PFA Bottle
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15528314 500 mL PFA Bottle Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15528314 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 480601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1970.25€
    1694.98€ / pezzi 1
    Risparmia 275.27€
    13% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-03-2027
Reagents for critical elemental analysis with less than 10 parts-per-trillion (ppt) levels of up to 65 elements
    For use in ICP (Inducutively Coupled Plasma Spectrometry), Trace Metal Analysis; For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Specifica
Materiale o nome chimico Perchloric Acid
CAS 7601-90-3
Imballaggio PFA Bottle
Gravità specifica 1L = 1.60kg
Quantità 500 mL
Formula molecolare ClHO4
Numero MDL MFCD00011325
Sinonimo unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
InChI Key VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
IUPAC Name acido perclorico
Molecular Weight (g/mol) 100.45
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
Peso formulazione 100.46
Percent Purity 70%
Grado ULTREX™ II Ultrapure Reagent