Learn More
Perchloric Acid, 60%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Specifica
pH | 0.1 |
Colore | Colorless |
Punto di fusione | -18°C |
Punti di ebollizione | 203°C |
Imballaggio | Plastic Coated Glass bottle |
Pressione del vapore | 6.8mmHg 25 |
Quantità | 500 mL |
Viscosità | 3.5 mPaS at 20°C |
Forma fisica | Liquid |
Peso formulazione | 100.46g/mol |