Learn More
Perchloric Acid 70% d=1.67, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10538820 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10538820 1 L 1L
10234490 500 mL 500mL
10548820 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10538820 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P/1280/PB15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    238.00€
    166.00€ / 1L
    Risparmia 72.00€
    30% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Identificatori chimici
CAS 7601-90-3
Formula molecolare ClHO4
Molecular Weight (g/mol) 100.45
Numero MDL MFCD00011325
InChI Key VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
IUPAC Name acido perclorico
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
Specifica
pH 0.1
Colore Colorless
Punto di fusione -18°C
Punti di ebollizione 203°C
Imballaggio Plastic Coated Glass bottle
Pressione del vapore 6.8mmHg 25
Quantità 1 L
Viscosità 3.5 mPaS at 20°C
Forma fisica Liquid
Peso formulazione 100.46g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Perchloric acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Liquido comburente Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H271-Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Perchloric acid