Learn More
Perchloric acid, ACS reagent, ca. 70% solution in water
Codice prodotto. 10279510 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10279510 1 kg Glass bottle 1kg
10117900 250 g Glass bottle 250g
10134863 2.5 kg Glass bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10279510 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 424030010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.00€
    117.00€ / 1kg
    Risparmia 4.00€
    3% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7601-90-3 | ClHO4 | 100.45 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7601-90-3 , 7732-18-5
Formula molecolare ClHO4
Molecular Weight (g/mol) 100.45
Numero MDL MFCD00011325
InChI Key VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
IUPAC Name acido perclorico
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Perchloric acid
Nota nome ca. 70% Solution in Water
Punto di fusione -18.0°C
Punti di ebollizione 203.0°C
Densità 1.6600g/mL
Metalli pesanti (come Pb) 1ppm max.
Imballaggio Glass bottle
Residuo dopo la combustione 0.003% max.
Gravità specifica 1.66
Punto d'infiammabilità 113°C
Quantità 1 kg
Viscosità 3.5 mPa.s (20°C)
Formula lineare HClO4
Forma fisica Solution
Fieser 01,796; 02,309; 03,220; 06,453; 09,279; 11,402
Indice di Merck 15, 7267
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 100.46
Percent Purity 69.0 to 72.0%
Grado Reagente ACS
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Perchloric acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Liquido comburente Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H271-Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.