Learn More
Perchloric acid, Environmental Grade, 67-71%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15401507
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Dimensione della confezione:
2.50L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15401507 2.5 L 2.50L
15491497 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15401507 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 038749.K4
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7601-90-3
Formula molecolare ClHO4
Molecular Weight (g/mol) 100.45
Numero MDL MFCD00011325
InChI Key VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
IUPAC Name acido perclorico
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Perchloric acid
Colore Colorless
Punto di fusione -12°C
Punti di ebollizione 203°C
Densità 1.67 g/mL
Odore Odorless
Punto d'infiammabilità 113°C (235°F)
Quantità 2.5 L
Forma fisica Liquid, Single Sub-Boiling Quartz Distillation
Numero UN UN1873
Indice di Merck 14,7153
Peso formulazione 100.46
Percent Purity 65 to 71%
Grado Environmental