Learn More
Perchloric acid, Environmental Grade Plus, 65-71%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15411507
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15411507 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15411507 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 038750.AP
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Perchloric acid
Colore Colorless
CAS 7601-90-3
Punto di fusione -12°C
Punti di ebollizione 203°C
Densità 1.67 g/mL
Odore Odorless
Punto d'infiammabilità 113°C (235°F)
Quantità 500 mL
Formula molecolare ClHO4
Forma fisica Liquid, Double Sub-Boiling Quartz Distillation
Numero MDL MFCD00011325
Numero UN UN1873
Indice di Merck 14,7153
Sinonimo unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
InChI Key VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
IUPAC Name acido perclorico
Molecular Weight (g/mol) 100.45
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
Peso formulazione 100.46
Percent Purity 65 to 71%
Grado Environmental Plus
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Perchloric acid, Environmental Grade Plus, 65-71%
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido comburente Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H271-Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P283-Indossare indumenti completamente ignifughi o in tessuti ritardanti di fiamma.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .