Learn More
Perchloric acid, pure, 0.1M solution in acetic acid
Codice prodotto. 10215371 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10215371 1 L Bottiglia in vetro 1L
10043213 2.5 L Plastic Bottle 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10215371 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 348630010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    160.00€
    148.00€ / 1L
    Risparmia 12.00€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7601-90-3 | ClHO4 | 100.45 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Perchloric acid
Nota nome 0.1 M Solution in Acetic Acid
CAS 7601-90-3, 64-19-7
Colore Incolore
Densità 1.0600g/mL
Imballaggio Bottiglia in vetro
Gravità specifica 1.06
Punto d'infiammabilità 40°C
Formula molecolare ClHO4
Numero MDL MFCD00011325
Numero UN 2920
Quantità 1 L
Fieser 01,796; 02,309; 03,220; 06,453; 09,279; 11,402
Forma fisica Liquido
Indice di Merck 15, 7267
Sinonimo unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
InChI Key VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
IUPAC Name acido perclorico
Molecular Weight (g/mol) 100.45
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
Peso formulazione 100.46
Grado Pure
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Perchloric acid, 0.1 M solution in acetic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.