Learn More
Perchloric Acid Solution, Solstice
Description
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
- Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
- Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
- Reagenti per complessometria:
- Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
- Agenti mascheranti
- Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Perchloric acid solution |
| pH | Acidic |
| Colore | Colorless |
| Nota nome | Volumetric, 0.01 M HClO4 in acetic acid (0.01N), for titration in non-aqueous liquids |
| CAS | 7601-90-3 |
| Punti di ebollizione | 119°C (1013hPa) |
| Densità | ∽1.06g/cu.cm at 20°C |
| Odore | Stinging |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Punto d'infiammabilità | 40°C (104°F) |
| Show More |