Learn More
Perchloric acid, extra pure, ca. 70% solution in water
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Perchloric Acid |
| Punto di fusione | -18.0°C |
| Punti di ebollizione | 203.0°C |
| Densità | 1.6600g/mL |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Gravità specifica | 1.66 |
| Punto d'infiammabilità | 113°C |
| Formula lineare | HClO4 |
| Quantità | 2.5 L |
| Viscosità | 3.5 mPa.s (20°C) |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Perchloric acid
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Liquido comburente Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H271-Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.