Learn More
Hecht Karl™ Percisely Adjusted Specific Gravity Bottle
Codice prodotto. 10043821
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10043821 25 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10043821 Fornitore Hecht Karl™ N. del fornitore 42571024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.14€
    53.52€ / pezzi 1
    Risparmia 30.62€
    36% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Specific grafity bottles (pycnometers) acc. Gay-Lussac, with ground-in stopper.
Specifica
Quantità 1Each
Tipo Specific Gravity Bottle
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Product Type Specific Gravity Bottle