Learn More
Cytiva Terreno di coltura per centrifugazione Percoll™
Codice prodotto. 10607095 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
Dimensione della confezione:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10607095 1 L 1L
11530734 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10607095 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17089101
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per la separazione di cellule, particelle subcellulari e virus più estesi (fino a circa 70S) in condizioni delicate che preservano la vitalità e l’integrità morfologica. Il terreno di coltura per centrifugazione CytivaTM PercollTM è composto di silice colloidale rivestita in polivinilpirrolidone (PVP).
  • Gradients can either be preformed or spontaneously generated by centrifugation at moderate speeds in an angle-head rotor
  • Low viscosity of media allows cell isolations on preformed gradients to be completed in only a few minutes using low centrifugal forces (200 to 1000xG)
  • Iso-osmotic gradients throughout cover a range of densities up to 1.3g/mL
  • Nontoxic, almost chemically inert and does not adhere to membranes
  • Adjustable to physiological ionic strength and pH; can be buffered within pH range 5.5 to 10.0 without change in properties
  • Percoll is a silica sol with nondialyzable PVP coating; 15-30nm dia. bead size
For in vitro research use only.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 1 L
Content And Storage Da 4° a 30 °C
Da utilizzare con (applicazione) Per la separazione di celle, particelle subcellulari e virus più estesi (fino a ∼70S) in condizioni delicate che preservano la viabilità e l’integrità morfologica
Viscosità 15cP
Osmolalità < 25 mOsm/kg
Colore Da incolore a giallo chiaro
pH 8.5 to 9.5
Product Type Centrifugation Media
Density 1.135 g/ml
Forma Liquido