Learn More
Liebherr™ Perfection Underbench Glass Door Lab Fridge
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30464315 Sfoglia Tutto Liebherr Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
36 gal.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema imperiale) unitSize
30464315 36 gal. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 30464315 Fornitore Liebherr™ N. del fornitore SRTVH1511
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2623.95€
    2499.00€ / pezzi 1
    Risparmia 124.95€
    4% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Secure, accurate and ultra energy-efficient freezer storage of temperature-sensitive products, the Liebherr™ Underbench Glass Door Lab Fridge is fully-equipped for lab applications with Liebherr build-quality you can rely on.
  • Underbench glass door lab fridge, width 600 mm, gross capacity 137 L
  • Temperature range +3 / +16°C, +/- 2°C temperature stability tested to EN60068-3
  • White exterior, commercial-grade moulded polystyrol interior, fan-assisted refrigeration.
  • Refrigerant R 600a, connection rating 2.0 A, 220-240V/50/1-ph, energy consumption 187 kWh/a
  • 97 L net capacity
  • 3 white-coated wire shelves
  • Digital controller with 2.4 in. touch and swipe colour display and 0.1°C resolution, password keypad lock
  • Connectivity: Integrated LAN/WLAN interface and integrated data logger with USB-port
  • Access port for external temperature probe, additional safety thermostat
  • Alarm history with min/max temperatures, duration etc.
  • Interior LED lighting
  • Door lock, reversible hinges, self-closing door with 90° dwell position, antimicrobial lever handle
  • 45 kg shelf load
Specifica
Tipo Lab fridge
Capacità (sistema imperiale) 36 gal.
Capacità (sistema metrico) 137 L
Gamma di temperatura 3°C to 16°C
Risoluzione temperatura Display 0.1 °C
Sensore di temperatura PT1000
Stabilità termica ±2 K
Refrigerante R 600a
Door Style Glass Self-closing with Lock
No. of Doors 1
Ripiani 3 Plastic-coated Grid
Materiale armadietto Scratch-resistant Painted Steel
Finitura esterna White Powder-coated
Interno Commercial-grade moulded polystyrol
Certificazione/Conformità ISO 9001, ISO 14001, CE, DIN 13277
Stile Underbench
Display Color display in door
Colore White
Tipo di condensatore Low-maintenance rear-wall wire-on-tube
Tipo di controllo 2.4 in. touch and swipe color display in door
Da utilizzare con (applicazione) Storage of temperature-sensitive products
Porte 1 x 12 mm
Linea di prodotti Scientific Perfection
Warranty 1 anno Ricambi e manodopera
Sbrinamento Automatic: timed off-cycle
Lighting LED vertical strip
Modello SRTvh 1511
Opzioni di monitoraggio Built-in Temperature and Alarm Event Logging, USB Export
Connectivity LAN/WiFi included
Compressore CFC-free
Amperaggio 2.0 A
Tipo di spina CEE 7/7
Tensione 220/240 V
Frequenza 50 Hz
Fase 1, single phase
Wattage 60 W
Utilizzo di energia 187 kWh/a
Green Features Low energy consumption
Peso di spedizione (sistema metrico) 45 kg