Learn More
Liebherr™ Perfection Underbench Lab Freezer With Drawers
Codice prodotto. 30464314 Sfoglia Tutto Liebherr Appliances Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
27.2 gal.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema imperiale) Dimensione della confezione
30464314 27.2 gal. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 30464314 Fornitore Liebherr™ N. del fornitore SFTVH1501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2820.00€
    2499.00€ / pezzi 1
    Risparmia 321.00€
    11% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Secure, accurate and ultra energy-efficient freezer storage of temperature-sensitive products, the Liebherr™ Underbench Lab Freezer is fully-equipped for lab applications with Liebherr build-quality you can rely on.
  • Underbench lab freezer, width 600 mm, gross capacity 103 L
  • Temperature range -9°C to -35°C, ± 5°C temperature stability tested to EN60068-3
  • Hassle-free NoFrost Technology: Ultra-efficient hot gas auto-defrost fan-assisted refrigeration
  • white exterior, commercial-grade moulded polystyrol interior
  • Refrigerant R 290, connection rating 2.0 A, 220-240V/50/1-ph, energy consumption 180 kWh/a
  • 59 litre net capacity
  • 3 transparent freezer drawers
  • Digital controller with 2.4 in. touch and swipe colour display and 0.1°C resolution, password keypad lock
  • Connectivity: Integrated LAN/WLAN interface and integrated data logger with USB-port
  • Door lock, reversible hinges, antimicrobial lever handle
  • 40 kg shelf load
  • 5-year extended warranty option available in select countries
Specifica
Tipo Lab freezer
Capacità (sistema imperiale) 27.2 gal.
Capacità (sistema metrico) 103 L
Gamma di temperatura -9°C to -35°C
Risoluzione temperatura Display 0.1 °C
Sensore di temperatura PT1000
Stabilità termica ±5 K
Door Style Reversible, Self-closing, Fitted Lock
No. of Doors 1
Door Material White Powder-coated steel
Materiale armadietto Scratch-resistant Painted Steel
Materiale camera Polystyrene
Interno Commercial-grade moulded polystyrol
Ripiani 2
Cassetti 3 transparent freezer drawers
N. di cassetti 3
Certificazione/Conformità ISO 9001, ISO 14001, CE, DIN 13277
Stile Underbench
Display Color display in door
Colore White
Tipo di condensatore Low-maintenance rear-wall wire-on-tube
Tipo di controllo 2.4 in. touch and swipe color display in door
Da utilizzare con (applicazione) Storage of temperature-sensitive products
Porte 1 x 10 mm
Linea di prodotti Scientific Perfection
Warranty 1 anno Ricambi e manodopera
Sbrinamento Automatic
Modello SFTvh 1501
Opzioni di monitoraggio Analogue, Ethernet, Liebherr Smart Monitoring
Connectivity LAN/WiFi included
Amperaggio 2.0 A
Tipo di spina CEE 7/7
Tensione 220/240 V
Frequenza 50 Hz
Fase 1, single phase
Wattage 80 W
Utilizzo di energia 187 kWh/a
Green Features Low energy consumption
Compressore CFC-free
Refrigerante R 600a
Peso di spedizione (sistema metrico) 42 kg