Learn More
Liebherr™ Perfection Underbench Lab Fridge
Codice prodotto. 30464312 Sfoglia Tutto Liebherr Appliances Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
35.4 gal.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema imperiale) Dimensione della confezione
30464312 35.4 gal. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 30464312 Fornitore Liebherr™ N. del fornitore SRTVH1501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2590.00€
    2299.00€ / pezzi 1
    Risparmia 291.00€
    11% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Secure, accurate and ultra energy-efficient freezer storage of temperature-sensitive products, the Liebherr™ Underbench Lab Fridge is fully-equipped for lab applications with Liebherr build-quality you can rely on.
  • Underbench lab fridge, width 600mm, gross capacity 134 L
  • Temperature range 3°C to 16°C, ± 2°C temperature stability tested to EN60068-3
  • White exterior, commercial-grade moulded polystyrol interior, fan-assisted refrigeration.
  • Refrigerant R 600a, connection rating 2.0 A, 220-240V/50/1-ph, energy consumption 111 kWh/a
  • 97 litre net capacity
  • 3 white-coated wire shelves
  • Digital controller with 2.4 in. touch and swipe colour display and 0.1°C resolution, password keypad lock
  • Connectivity: Integrated LAN/WLAN interface and integrated data logger with USB-port
  • Access port for external temperature probe, additional safety thermostat
  • Alarm history with min/max temperatures, duration etc.
  • Interior LED lighting
  • Door lock, reversible hinges, self-closing door with 90° dwell position, antimicrobial lever handle
  • 45 kg shelf load
  • 5-year extended warranty option available in select countries
Specifica
Tipo Lab fridge
Capacità (sistema imperiale) 35.4 gal.
Capacità (sistema metrico) 134 L
Gamma di temperatura 3°C to 16°C
Risoluzione temperatura Display 0.1 °C
Sensore di temperatura PT1000
Stabilità termica ±2 K
Refrigerante R 600a
Door Style Solid Reversible Self-closing with Lock
No. of Doors 1
Door Material Glass
Ripiani 3 Plastic-coated Grid
Materiale armadietto Scratch-resistant Painted Steel
Finitura esterna White Powder-coated
Interno Commercial-grade moulded polystyrol
Certificazione/Conformità ISO 9001, ISO 14001, CE, DIN 13277
Stile Underbench
Display color display in door
Colore White
Tipo di condensatore Low-maintenance rear-wall wire-on-tube
Tipo di controllo 2.4 in. touch and swipe color display in door
Da utilizzare con (applicazione) Storage of temperature-sensitive products
Porte 1 x 12 mm
Linea di prodotti Scientific Perfection
Warranty 1 anno Ricambi e manodopera
Sbrinamento Automatic: timed off-cycle
Lighting LED vertical strip
Modello SRTvh 1501
Opzioni di monitoraggio None
Connectivity LAN/WiFi included
Compressore CFC-free
Amperaggio 2.0 A
Tipo di spina CEE 7/7
Tensione 220/240 V
Frequenza 50 Hz
Fase 1, single phase
Wattage 50 W
Utilizzo di energia 111 kWh/a
Green Features Low energy consumption
Peso di spedizione (sistema metrico) 37 kg