Learn More
Liebherr™ Perfection Upright Freezer for Scientific Use
Codice prodotto. 30002897 Sfoglia Tutto Liebherr Appliances Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
273 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
30002897 273 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 30002897 Fornitore Liebherr™ N. del fornitore SFFVH4001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3730.00€
    2641.44€ / pezzi 1
    Risparmia 1088.56€
    29% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Secure, accurate and ultra energy-efficient freezer storage of temperature-sensitive products, the Liebherr™ upright lab freezer is fully-equipped for lab applications with Liebherr™ build-quality you can rely on. EN 60068-3 temperature mapping and integrated WiFi/LAN interface.
  • Upright lab freezer with drawers.
  • Reach-in, 1-section.
  • Width: 600 mm
  • Gross capacity: 273 L
  • White exterior, commercial-grade moulded polystyrol interior.
  • Hassle-free NoFrost Technology: Ultra-efficient hot gas auto-defrost fan-assisted refrigeration.
  • 174 L net capacity.
  • 6 transparent freezer drawers.
  • Freezer drawers: easy product handling, maximum energy efficiency and minimum temperature fluctuation.
  • Digital controller with 2.4 in. touch and swipe color display, 0.1°C resolution, and password keypad lock.
  • Connectivity: Integrated LAN/WLAN interface and integrated data logger with USB-port.
  • Alarm history with min/max temperatures, duration etc.
  • Access port for external sensors.
  • Interior lighting: front LED at the top outside.
  • Door lock, reversible hinges, self-closing door with 90° dwell position, antimicrobial lever handle.
  • 5-year extended warranty option available in select countries
Specifica
Tipo Freezer
Capacità (sistema metrico) 273 L
Gamma di temperatura -15°C to -29°C
Stabilità termica ± 5 K
Door Style Reversible, Self-closing, Fitted Lock
No. of Doors 1 (1 compartment)
Materiale armadietto Scratch-resistant Painted Steel
Materiale camera Stainless Steel
Finitura esterna Powder-coated Steel
Ripiani 5
Cassetti 6 Freezer Drawers
Certificazione/Conformità ISO 9001, ISO 14001, CE, EcoVadis Gold
Stile Verticale
Display 2.4 in. Touch and Swipe Color Display in Door
Ruote 80 mm/100 mm Castors Optional
Colore White
Tipo di condensatore Low-maintenance Rear-wall Wire-on-tube
Porte One 10 mm Port
Warranty 1 anno Ricambi e manodopera
Sbrinamento Automatic
Lighting LED
Opzioni di monitoraggio Wireless
Registrazione dati integrata Yes
Amperaggio 2.0 A
Tensione 220/240 V
Frequenza 50 Hz
Utilizzo di energia 292 kWh/a
Compressore CFC-free
Refrigerante R 600a
Peso di spedizione (sistema metrico) 86 kg