Learn More
Liebherr™ Perfection Upright Fridge/Freezer for Scientific Use
Codice prodotto. 30002896 Sfoglia Tutto Liebherr Appliances Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacity (Metric) Refrigerator:
272 L
284 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacity (Metric) Refrigerator Dimensione della confezione
30002896 284 L Pezzo
30002894 272 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 30002896 Fornitore Liebherr™ N. del fornitore SCFVH4032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5016.59€
    4290.00€ / pezzi 1
    Risparmia 726.59€
    14% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Secure, accurate and ultra energy-efficient fridge/freezer storage of temperature-sensitive products, the Liebherr™ upright lab fridge/Ffeezer is fully-equipped for lab applications with Liebherr™ build-quality you can rely on. EN 60068-3 temperature mapping and integrated WiFi/LAN interface.
  • Upright lab fridge-freezer, reach-in.
  • 1-section, width 600 mm
  • Fan-assisted refrigeration
  • Freezer section: NoFrost with automatic defrost
  • Freezer drawers: easy product handling, maximum energy efficiency and minimum temperature fluctuation
  • Digital controller with 2.4 in. touch and swipe color display, and 0.1°C resolution with password keypad lock.
  • Connectivity: Integrated LAN/WLAN interface and integrated data logger with USB-port.
  • Access port for external sensors, additional safety thermostat.
  • Alarm history with min/max temperatures, duration etc.
  • Door lock, reversible hinges, self-closing doors with 90° dwell position, antimicrobial lever handles.
  • 5-year extended warranty option available in select countries
Specifica
Tipo Combination Refrigerator Freezers
Capacity (Metric) Freezer 112 L
Capacity (Metric) Refrigerator 284 L
Intervallo temperatura (congelatore) -9°C to -30°C
Intervallo temperatura (frigorifero) 3°C to 16°C
Stabilità termica Fridge: ± 2 K, Freezer: ± 5 K
Door Style Glass (Refrigerator), Solid (Freezer)
No. of Doors 2 (2 compartments)
Cassetti 3 Freezer Drawers
Ripiani 4
Compressore CFC-free
Sbrinamento Cycle (Refrigerator), Automatic (Freezer)
Opzioni di monitoraggio Wireless
Registrazione dati integrata Yes
Refrigerante R 600a
Materiale armadietto Scratch-resistant Painted Steel
Finitura esterna Powder-coated Steel
Certificazione/Conformità ISO 9001, ISO 14001, CE, EcoVadis Gold
Stile Upright
Display 2.4 in. Touch and Swipe Color Display in Door
Ruote No
Colore White
Tipo di condensatore Low-maintenance Rear-wall Wire-on-tube
Lighting LED
Porte One 10 mm Port
Warranty 1 anno Ricambi e manodopera
Utilizzo di energia 409 kWh/a
Amperaggio 2.0 A
Tensione 220/240 V
Frequenza 50 Hz
Peso di spedizione (sistema metrico) 103 kg