Learn More
Perfluoro-1,3,5-trimethylcyclohexane, mixture of isomers, tech., Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11497044
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11497044 50 g 50g
11487044 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11497044 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21500.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
It finds its application in the characterization of non-aqueous phase liquid/tracer interaction in support of a vadose zone partitioning interwell tracer test.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It finds its application in the characterization of non-aqueous phase liquid/tracer interaction in support of a vadose zone partitioning interwell tracer test.
Solubility
Not miscible or difficult to mix in water.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 374-76-5
Formula molecolare C9F18
Molecular Weight (g/mol) 450.07
Numero MDL MFCD00066614
InChI Key MGOFOLPXKULBGG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo perfluoro-1,3,5-trimethylcyclohexane, 1,1,2,3,3,4,5,5,6-nonafluoro-2,4,6-tris trifluoromethyl cyclohexane, acmc-1ajc4, nonafluoro-1,3,5-tris-trifluoromethyl-cyclohexane, 1,2,2,3,4,4,5,6,6-nonafluoro-1,3,5-tris trifluoromethyl cyclohexane, cyclohexane,1,1,2,3,3,4,5,5,6-nonafluoro-2,4,6-tris trifluoromethyl, 1,1,2,3,3,4,5,5,6-nonakis fluoranyl-2,4,6-tris trifluoromethyl cyclohexane
PubChem CID 2776392
IUPAC Name 1,1,2,3,3,4,5,5,6-nonafluoro-2,4,6-tris(trifluoromethyl)cyclohexane
SMILES C1(C(C(C(C(C1(F)F)(C(F)(F)F)F)(F)F)(C(F)(F)F)F)(F)F)(C(F)(F)F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Perfluoro-1,3,5-trimethylcyclohexane
Nota nome mixture of isomers
Punto di fusione -68°C
Densità 1.888
Punti di ebollizione 125°C to 128°C
Indice di rifrazione 1.297
Quantità 50 g
Informazioni di solubilità Not miscible or difficult to mix in water.
Peso formulazione 450.07
Grado Caratteristiche