Learn More
Perfluoro(1,3-dimethylcyclohexane), tech. 90%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15432297
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15432297 250 g 250g
15422297 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15432297 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 045477.30
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 335-27-3
Formula molecolare C8F16
Molecular Weight (g/mol) 400.062
Numero MDL MFCD00001469
InChI Key LOQGSOTUHASIHI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo perfluoro-1,3-dimethylcyclohexane, perfluoro 1,3-dimethylcyclohexane, 1,1,2,2,3,3,4,5,5,6-decafluoro-4,6-bis trifluoromethyl cyclohexane, decafluoro-1,3-bis trifluoromethyl cyclohexane, cyclohexane, perfluoro-1,3-dimethyl, cyclohexane, 1,1,2,2,3,3,4,5,5,6-decafluoro-4,6-bis trifluoromethyl, cyclohexane, decafluoro-1,3-bis trifluoromethyl, hexadecafluoro 1,3-dimethylcyclohexane, flutec pp3, acmc-1cjoy
PubChem CID 78975
IUPAC Name 1,1,2,2,3,3,4,5,5,6-decafluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)cyclohexane
SMILES C1(C(C(C(C(C1(F)F)(F)F)(F)F)(C(F)(F)F)F)(F)F)(C(F)(F)F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Perfluoro (1,3-dimethylcyclohexane)
Punto di fusione -55°C
Densità 1.828 g/mL
Punti di ebollizione 101°C to 102°C
Odore Odorless
Quantità 250 g
Beilstein 2064147
Peso formulazione 400.06
Percent Purity 90%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Liquid