Learn More
Perfluoro-1-butanesulfonyl fluoride, 92%
Codice prodotto. 10349410 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10349410 25 g Bottiglia in vetro 25g
10668444 5 g Bottiglia in vetro 5g
10540224 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10349410 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 312340250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 375-72-4 | C4F10O2S | 302.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 375-72-4
Formula molecolare C4F10O2S
Molecular Weight (g/mol) 302.09
Numero MDL MFCD00007422
InChI Key LUYQYZLEHLTPBH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo nonafluorobutanesulfonyl fluoride, perfluorobutanesulfonyl fluoride, perfluoro-1-butanesulfonyl fluoride, perfluorobutanesulfonylfluoride, perfluorobutylsulfonyl fluoride, nonafluorobutanesulphonyl fluoride, perfluoro n-butylsulfonyl fluoride, nonafluorobutane-1-sulfonyl fluoride, nonafluoro-1-butanesulfonyl fluoride, 1-butanesulfonyl fluoride, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro
PubChem CID 67814
IUPAC Name 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulfonyl fluoride
SMILES C(C(C(F)(F)S(=O)(=O)F)(F)F)(C(F)(F)F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Perfluoro-1-butanesulfonyl fluoride
Nota nome 92%
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.6800g/mL
Punti di ebollizione 64°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 90% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CF3(CF2)3SO2F
Indice di rifrazione 1.3
Quantità 25 g
Gravità specifica 1.68
Peso formulazione 302.09
Percent Purity 92%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Perfluoro-1-butanesulfonyl fluoride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.