Learn More
Perfluoro-1-iododecane, 97%
Codice prodotto. 11444897
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11444897 25 g 25g
11434897 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11444897 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21845.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 423-62-1 | C10F21I | 645.981 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 423-62-1
Formula molecolare C10F21I
Molecular Weight (g/mol) 645.981
Numero MDL MFCD00001065
InChI Key UDWBMXSQHOHKOI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo perfluorodecyl iodide, 1-iodoperfluorodecane, perfluoro-1-iododecane, henicosafluoro-10-iododecane, heneicosafluorodecyl iodide, heneicosafluoro-1-iododecane, decane, heneicosafluoro-1-iodo, iodoperfluorodecane, henicosafluorodecyl iodide, 1-iodohenicosafluorodecane
PubChem CID 67920
IUPAC Name 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-henicosafluoro-10-iododecane
SMILES C(C(C(C(C(C(F)(F)I)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Perfluoro-1-iododecane
Punto di fusione 63°C to 67°C
Punti di ebollizione 195°C to 200°C
Punto d'infiammabilità None
Quantità 25 g
Beilstein 1810506
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 645.98
Percent Purity 97%