Learn More
Perfluoro-1-iododecane, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Perfluoro-1-iododecane |
| Note sul grado di purezza | GC |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C10F21I/c11-1(12,3(15,16)5(19,20)7(23,24)9(27,28)29)2(13,14)4(17,18)6(21,22)8(25,26)10(30,31)32 |
| Peso formulazione | 645.871 |
| Percent Purity | >95% |