Learn More
Perfluoro-1-iodohexane, 97%
Codice prodotto. 15492132 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15492132 25 g 25g
15482132 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15492132 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 269940250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 355-43-1 | C6F13I | 445.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 355-43-1
Formula molecolare C6F13I
Molecular Weight (g/mol) 445.95
InChI Key BULLJMKUVKYZDJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo perfluorohexyl iodide, perfluoro-1-iodohexane, 1-iodoperfluorohexane, perfluoro-n-hexyl iodide, tridecafluorohexyl iodide, unii-a2a17jug4r, hexane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro-6-iodo, tridecafluoro-1-iodohexane, a2a17jug4r, hexane, tridecafluoro-6-iodo
PubChem CID 67733
IUPAC Name 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro-6-iodohexane
SMILES C(C(C(C(F)(F)I)(F)F)(F)F)(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Perfluoro-1-iodohexane
Punto di fusione -45.0°C
Densità 2.0630g/mL
Punti di ebollizione 116.0°C to 119.0°C
Punto d'infiammabilità >115°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Formula lineare CF3(CF2)5I
Indice di rifrazione 1.3270 to 1.3300
Quantità 25 g
Gravità specifica 2.063
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Peso formulazione 445.95
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Perfluoro-1-iodohexane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.