Learn More
Perfluoro(2-methyl-3-oxahexanoyl) fluoride, 97%
Codice prodotto. 11399185
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11399185 5 g 5g
11389185 1 g 1g
11309195 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11399185 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L16483.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2062-98-8 | C6F12O2 | 332.045 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2062-98-8
Formula molecolare C6F12O2
Molecular Weight (g/mol) 332.045
Numero MDL MFCD00054657
InChI Key BCLQALQSEBVVAD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3,3,3-tetrafluoro-2-perfluoropropoxy propanoyl fluoride, undecafluoro-2-methyl-3-oxahexanoyl fluoride, perfluoro 2-methyl-3-oxahexanoyl fluoride, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-heptafluoropropoxy propanoyl fluoride, perfluoro-2-methyl-3-oxahexanoyl fluoride, propanoyl fluoride, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-heptafluoropropoxy, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy propanoyl fluoride, propanoyl fluoride, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy, hfpo dimer, acmc-1cljd
PubChem CID 102740
IUPAC Name 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy)propanoyl fluoride
SMILES C(=O)(C(C(F)(F)F)(OC(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Perfluoro(2-methyl-3-oxahexanoyl) fluoride
Punti di ebollizione 54°C to 56°C
Punto d'infiammabilità None
Indice di rifrazione 1.3
Quantità 5 g
Numero UN UN3265
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 332.06
Percent Purity 97%