Learn More
Perfluoro(2-methyl-3-pentanone), TRC
Codice prodotto. 30409455
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30409455 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30409455 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP9992351G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Perfluoro-2-methyl-3-pentanone
CAS 756-13-8
Formula molecolare C6 F12 O
Quantità 1 g
Sinonimo 1,1,1,2,2,4,5,5,5-Nonafluoro-4-(trifluoromethyl)-3-pentanone, Dodecafluoro-2-methylpentan-3-one, Heptafluoroisopropyl pentafluoroethyl ketone, Khaldon PFK 49, L 18543, Novec 1230, Novec 649, Perfluoro(ethyl isopropyl ketone), Perfluoro-(4-methylpentan-3-one), Perfluoro-2-methyl-3-pentanone
InChI Formula InChI=1S/C6F12O/c7-2(4(10,11)12,5(13,14)15)1(19)3(8,9)6(16,17)18
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(=O)C(F)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC Name 1,1,1,2,2,4,5,5,5-nonafluoro-4-(trifluoromethyl)pentan-3-one
Molecular Weight (g/mol) 316.04
Peso formulazione 315.9758