Learn More
Perfluoro(2-n-butyltetrahydrofuran), tech., cont. perfluoro(2-n-propyltetrahydropyran), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11400611
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11400611 10 g 10g
11410611 50 g 50g
11420611 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11400611 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20098.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
It is a reaction medium with substantial capacity to solubilize molecular oxygen as in the high yield epoxidation of alkenes in the presence of trimethylacetaldehyde.
Solubility
Not miscible or difficult to mix in water.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 335-36-4
Formula molecolare C8F16O
Molecular Weight (g/mol) 416.06
Numero MDL MFCD00014513
InChI Key FYJQJMIEZVMYSD-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo perfluoro-2-butyltetrahydrofuran, perfluoro 2-butyltetrahydrofuran, fluorinert fc-75, perfluoro-compound fc-75, perfluoro butyltetrahydrofuran, heptafluorotetrahydro-2-nonafluorobutyl furan, furan, 2,2,3,3,4,4,5-heptafluorotetrahydro-5-nonafluorobutyl, perfluoro-2-n-butyltetrahydrofurane, 2,2,3,3,4,4,5-heptafluoro-5-nonafluorobutyl tetrahydrofuran, 2,2,3,3,4,4,5-heptafluorotetrahydro-5-nonafluorobutyl furan
PubChem CID 78976
ChEBI CHEBI:39023
IUPAC Name 2,2,3,3,4,4,5-heptafluoro-5-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl)oxolane
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C1(F)OC(F)(F)C(F)(F)C1(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Perfluoro(2-n-butyltetrahydrofuran)
Densità 1.77
Quantità 10 g
Indice di rifrazione <1.3005
Note percentuale saggio cont. perfluoro(2-n-propyltetrahydropyran)
Punti di ebollizione 99°C to 107°C
Informazioni di solubilità Not miscible or difficult to mix in water.
Peso formulazione 416.06
Grado Caratteristiche