Learn More
Perfluoro-4-methoxybutanoic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Perfluoro-4-methoxybutanoic acid (PFMOBA) |
| CAS | 863090-89-5 |
| Note sul grado di purezza | GC |
| Formula molecolare | C5 H F9 O3 |
| Quantità | 50 mg |
| Sinonimo | Butanoic acid','2,2,3,3,4,4-hexafluoro-4-(trifluoromethoxy)-, 2,2,3,3,4,4-Hexafluoro-4-(trifluoromethoxy)butanoic acid, Perfluoro-4-methoxybutanoic Acid (PFMOBA)','Perfluoro-5-oxahexanoic acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C5HF9O3/c6-2(7,1(15)16)3(8,9)4(10,11)17-5(12,13)14/h(H,15,16) |
| SMILES | OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)OC(F)(F)F |
| IUPAC Name | 2,2,3,3,4,4-hexafluoro-4-(trifluoromethoxy)butanoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 280.05 |
| Vedi altri risultati |