Learn More
Perfluoro(4-methyl-2-pentene), [(E):(Z) 9:1], 90+%, cont 5-10% perfluoro(2-methyl-2-pentene)
Codice prodotto. 11313786
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11313786 25 g 25g
11323786 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11313786 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L16836.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2070-70-4 | C6F12 | 300.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2070-70-4
Formula molecolare C6F12
Molecular Weight (g/mol) 300.05
Numero MDL MFCD00153253
InChI Key SAPOZTRFWJZUFT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2z-1,1,1,2,3,4,5,5,5-nonafluoro-4-trifluoromethyl pent-2-ene
PubChem CID 11012007
SMILES FC(=C(F)C(F)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Perfluoro(4-methyl-2-pentene)
Nota nome [(E):(Z) 9:1]
Note percentuale saggio contains 5 to 10% perfluoro(2-methyl-2-pentene)
Formula lineare (CF3)2CFCF=CFCF3
Indice di rifrazione <1.3000
Quantità 25 g
IUPAC Name 1,1,1,2,3,4,5,5,5-nonafluoro-4-(trifluoromethyl)pent-2-ene
Peso formulazione 300.05
Percent Purity ≥90%