Learn More
Thermo Scientific™ Perfluoro Acid Anhydrides (TFAA, PFAA and HFAA) Acylation Reagents
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Prepare fluoracyl derivatives for GC/MS and for flame ionization and electron-capture detection techniques with the Thermo Scientific™ Perfluoro Acid Anhydrides (TFAA, PFAA and HFAA). These reagents react readily with alcohols, phenols, and amines.
- Used to prepare fluoracyl derivatives for GC/MS
- Produce stable volatile derivatives for FID and ECD techniques
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con | GC/MS |
| Rischi | Corrosive |
| Conservazione | Room Temperature |
| Quantità | 100 g |
| Componenti standard | Pentafluoro-propanoic acid anhydride |
| Concentrazione standard | 98 to 100% |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- PFAA, 100 g pentafluoropropionic Acid Anhydride
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.