Learn More
Perfluoro-compound FC-43(TM), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10447320 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
10g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10447320 10 g Bottiglia in vetro 10g
10081160 100 g Bottiglia in vetro 100g
10091160 250 g Bottiglia in vetro 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo:Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato I del regolamento UE n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10447320 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 123770100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo:Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato I del regolamento UE n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 311-89-7
Formula molecolare C12F27N
Molecular Weight (g/mol) 670
Numero MDL MFCD00000436
InChI Key RVZRBWKZFJCCIB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo perfluorotributylamine, tris perfluorobutyl amine, tri perfluorobutyl amine, tris nonafluorobutyl amine, heptacosafluorotributylamine, fluorinert, fluosol 43, perfluorotri-n-butylamine, fluorocarbon fc 43, tri nonafluorobutyl amine
PubChem CID 9397
ChEBI CHEBI:38854
IUPAC Name 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N,N-bis(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl)butan-1-amine
SMILES C(C(C(F)(F)F)(F)F)(C(N(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Perfluoro-compound FC-43*
Punto di fusione -52.0°C
Colore Colorless
Densità 1.8800g/mL
Punti di ebollizione 173.0°C to 181.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.291
Quantità 10 g
Gravità specifica 1.88
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Viscosità 2.3-3.3 mm2/s (25°C)
Peso formulazione 670
Forma fisica Liquid