Learn More
Perfluoro(decahydronaphthalene), cis + trans, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11433837
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11433837 500 g 500g
11413837 25 g 25g
11423837 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo:Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato I del regolamento UE n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11433837 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18288.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo:Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato I del regolamento UE n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Perfluoro(decahydronaphthalene) is used to dissolve gases. Due to its gas carrying capacity, it is utilized to increase oxygen delivery during cell culture. It acts as an ingredient in fluosol which is an artificial blood product. It is also used to dissolve Teflon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Perfluoro(decahydronaphthalene) is used to dissolve gases. Due to its gas carrying capacity, it is utilized to increase oxygen delivery during cell culture. It acts as an ingredient in fluosol which is an artificial blood product. It is also used to dissolve Teflon.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 306-94-5
Formula molecolare C10F18
Molecular Weight (g/mol) 462.081
Numero MDL MFCD00010626
InChI Key UWEYRJFJVCLAGH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo perfluorodecalin, perflunafene, octadecafluorodecahydronaphthalene, cis-perfluorodecalin, trans-perfluorodecalin, perfluorodecahydronaphthalene, naphthalene, octadecafluorodecahydro, f-dc, pp 5, perflunafenum latin
PubChem CID 9386
ChEBI CHEBI:38848
IUPAC Name 1,1,2,2,3,3,4,4,4a,5,5,6,6,7,7,8,8,8a-octadecafluoronaphthalene
SMILES C12(C(C(C(C(C1(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(C(C(C(C2(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Perfluoro(decahydronaphthalene)
Nota nome cis + trans
Punto di fusione -10°C to -7°C
Densità 1.94
Punti di ebollizione 141°C to 142°C
Indice di rifrazione 1.3145
Quantità 500 g
Beilstein 2067113
Indice di Merck 14,4183
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 462.1
Percent Purity 95%