Learn More
Perfluoro(methylcyclohexane), TRC
Codice prodotto. 30419830
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30419830 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30419830 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP999225250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Perfluoro(methylcyclohexane)
CAS 355-02-2
Formula molecolare C7F14
Quantità 250 mg
Sinonimo Cyclohexane','1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-undecafluoro-6-(trifluoromethyl)- (ACI), 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-Undecafluoro-6-(trifluoromethyl)cyclohexane (ACI), Cyclohexane','undecafluoro(trifluoromethyl)- (6CI','8CI','9CI), Flutec PC 2, Flutec PP 2, Khladon 350, NSC 4779, Perfluoro(methylcyclohexane), PP 2, Undecafluoro(trifluoromethyl)cyclohexane
InChI Formula InChI=1S/C7F14/c8-1(7(19,20)21)2(9,10)4(13,14)6(17,18)5(15,16)3(1,11)12
SMILES FC(F)(F)C1(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C1(F)F
IUPAC Name 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-undecafluoro-6-(trifluoromethyl)cyclohexane
Molecular Weight (g/mol) 350.05
Peso formulazione 349.9776