Learn More
Perfluoro-n-octane, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11473338
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11473338 25 g 25g
11453338 1 g 1g
11463338 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11473338 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17741.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Perfluorooctane may be used in chemical synthesis.
Solubility
Not miscible or difficult to mix in water.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed in a cool, dry and well ventilated place.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 307-34-6
Formula molecolare C8F18
Molecular Weight (g/mol) 438.059
Numero MDL MFCD00042083
InChI Key YVBBRRALBYAZBM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo perfluorooctane, octadecafluorooctane, n-perfluorooctane, octane, octadecafluoro, eftop ef-l 100, unii-6p60zbk0ql, n-perfluoro octane, perfluoro-n-octane, octadecafluoro-n-octane, 6p60zbk0ql
PubChem CID 9387
ChEBI CHEBI:38826
IUPAC Name 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-octadecafluorooctane
SMILES C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Perfluoro-n-octane
Densità 1.73
Punti di ebollizione 99°C to 100°C
Indice di rifrazione 1.282
Quantità 25 g
Beilstein 1717142
Informazioni di solubilità Not miscible or difficult to mix in water.
Peso formulazione 438.06
Percent Purity 98%