Learn More
Perfluoro(tetradecahydrophenanthrene), mixture of isomers, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11413148
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11413148 25 g 25g
11423148 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11413148 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18898.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Perfluoro(tetradecahydrophenanthrene) is used as a solvent in the preparation of co polymers obtained from emulsion polymerization of 2,3,3,3-tetrafluoroethylene and tetrafluoroethylene (TFE).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Perfluoro(tetradecahydrophenanthrene) is used as a solvent in the preparation of co polymers obtained from emulsion polymerization of 2,3,3,3-tetrafluoroethylene and tetrafluoroethylene (TFE).
Solubility
Immiscible with water.
Notes
Incompatible with lithium, sodium/sodium oxides, potassium and calcium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 306-91-2
Formula molecolare C14F24
Molecular Weight (g/mol) 624.116
Numero MDL MFCD00042596
InChI Key QKENRHXGDUPTEM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo perfluorophenanthrene, perfluoroperhydrophenanthrene, flutec pp11, perfluoro perhydrophenanthrene, tetracosafluorotetradecahydrophenanthrene, phenanthrene, tetracosafluorotetradecahydro, phenanthrene, 1,1,2,2,3,3,4,4,4a,4b,5,5,6,6,7,7,8,8,8a,9,9,10,10,10a-tetracosafluorotetradecahydro, flutec tm pp11 r, acmc-1clkp, dsstox_cid_27029
PubChem CID 78972
ChEBI CHEBI:39423
IUPAC Name 1,1,2,2,3,3,4,4,4a,4b,5,5,6,6,7,7,8,8,8a,9,9,10,10,10a-tetracosafluorophenanthrene
SMILES C12(C3(C(C(C(C1(C(C(C(C2(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)F)(F)F)(F)F)(C(C(C(C3(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)F)F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Perfluoro(tetradecahydrophenanthrene)
Nota nome mixture of isomers
Punto di fusione -20°C
Densità 2.03
Punti di ebollizione 215°C
Indice di rifrazione 1.3348
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Immiscible with water.
Peso formulazione 624.12