Learn More
Perfluorobutanoic acid 13C4 50 μg/mL in Methanol:Water, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30315672
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30315672 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30315672 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA15986521MW50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-10-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Perfluorobutanoic acid 13C4
CAS 1017281-29-6
Solvente o matrice Methanol/Water
Formula molecolare 13C4 H F7 O2
Quantità 1 mL
Sinonimo 13C4-PFBA, Perfluorobutanoic Acid 13C4, Perfluorobutanoic acid 13C4, Perfluoro-n-[13C4 ]butanoic acid, MPFBA, Butanoic-1,2,3,4-13C4 acid, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro- (ACI), 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutanoic-1,2,3,4-13C4 acid (ACI), Perfluoro-n-[13C4]butanoic acid
InChI Formula InChI=1S/C4HF7O2/c5-2(6,1(12)13)3(7,8)4(9,10)11/h(H,12,13)/i1+1,2+1,3+1,4+1
SMILES O[13C](=O)[13C](F)(F)[13C](F)(F)[13C](F)(F)F
IUPAC Name 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro(1,2,3,4-^{13}C_{4})butanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 218.00898
Peso formulazione 217.9999 g/mol